Learn More
Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren
Einfaches Konzentrationsverfahren in nur einem Schritt. Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren sind Einweg-Ultrafiltrationseinheiten für die Konzentration biologischer Proben mit Startvolumina von bis zu 500 μl. Erhältlich mit PES-Membranen mit verschiedensten Molekulargewichtgrenzwerten.
137.00 CHF - 697.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material (Membran) | PES |
Filtrationsbereich | 64,5m2 |
Gehäusematerial | Polycarbonat |
Volumen (metrisch) | 500 μl |
Produktcode | Marke | MWCO | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10019460
|
Sartorius
VS0101 |
10 kDa | 25/Pckg. |
185.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10719001
|
Sartorius
VS0112 |
5 kDa | 100/Pckg. |
570.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10029510
|
Sartorius
VS0111 |
5 kDa | 25/Pckg. |
171.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10125580
|
Sartorius
VS0102 |
10 kDa | 100/Pckg. |
570.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10681842
|
Sartorius
VS0121 |
30 kDa | 25/Pckg. |
171.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10029470
|
Sartorius
VS0131 |
50 kDa | 25/Pckg. |
171.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10375361
|
Sartorius
VS0141 |
100 kDa | 25/Pckg. |
171.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10459512
|
Sartorius
VS0132 |
50 kDa | 100/Pckg. |
641.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10073930
|
Sartorius
VS0122 |
30 kDa | 100/Pckg. |
570.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10499701
|
Sartorius
VS0151 |
300.000 Da | 25/Pckg. |
171.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10223621
|
Sartorius
VS0142 |
100 kDa | 100/Pckg. |
570.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10767052
|
Sartorius
VS0152 |
300.000 Da | 100/Pckg. |
697.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10727632
|
Sartorius
VS0161 |
1,000,000 d | 25/Pckg. | ||||||
10174281
|
Sartorius
VS0162 |
1,000,000 d | 100/Pckg. |
488.93 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10184281
|
Sartorius
VS0171 |
0,2 μm | 25/Pckg. |
171.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10658961
|
Sartorius
VS0172 |
0,2 μm | 100/Pckg. |
570.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10440282
|
Sartorius
VS0191 |
3 kDa | 25/Pckg. |
171.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10488742
|
Sartorius
VS01S1 |
5 Stück mit je 5.000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 Da | 25/Pckg. | ||||||
10689151
|
Sartorius
VS0192 |
3 kDa | 100/Pckg. |
570.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Description
Bietet ein einfaches, einschrittiges Konzentrationsverfahren.Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren sind Einweg-Ultrafiltrationsvorrichtungen für die Aufkonzentration biologischer Proben mit Anfangsvolumen von bis 500 μl.Erhältlich mit PES-Membranen in einer Vielzahl von Molekülmassenabschnitten.
- Patentiertes, vertikales Membrandesign und eine dünne Kanalfiltrationskammer minimieren das Fouling der Membran und ermöglichen Konzentrationen in mit hoher Geschwindigkeit
- Konzentrationsrückgewinnungen von > 90 % können in weniger als 30 Minuten erreicht werden
- Das Festanschlag-Reservoir verhindert für eine sichere Probenkonzentration eine Konzentration bis zur Austrocknung
- Universelle Rotorenkompatibilität: kann in Festwinkel-Rotoren verwendet werden, die 2.2 ml-Zentrifugenröhrchen fassen
- High-Flux-PES-Membranen für eine außergewöhnlich schnelle Konzentration
- Praktische Konzentratrückgewinnung durch Pipettieren
- Durchsichtiges Äußeres mit Volumengraduierung für ein einfaches Ablesen/Überwachen
Spécification
Ja | |
64,5m2 | |
500 μl |
PES | |
Polycarbonat | |
50 mm |