Learn More
Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren
Einfaches Konzentrationsverfahren in nur einem Schritt. Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren sind Einweg-Ultrafiltrationseinheiten für die Konzentration biologischer Proben mit Startvolumina von bis zu 500 μl. Erhältlich mit PES-Membranen mit verschiedensten Molekulargewichtgrenzwerten.
Marke: Sartorius VS0172
400.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bietet ein einfaches, einschrittiges Konzentrationsverfahren.Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren sind Einweg-Ultrafiltrationsvorrichtungen für die Aufkonzentration biologischer Proben mit Anfangsvolumen von bis 500 μl.Erhältlich mit PES-Membranen in einer Vielzahl von Molekülmassenabschnitten.
- Patentiertes, vertikales Membrandesign und eine dünne Kanalfiltrationskammer minimieren das Fouling der Membran und ermöglichen Konzentrationen in mit hoher Geschwindigkeit
- Konzentrationsrückgewinnungen von > 90 % können in weniger als 30 Minuten erreicht werden
- Das Festanschlag-Reservoir verhindert für eine sichere Probenkonzentration eine Konzentration bis zur Austrocknung
- Universelle Rotorenkompatibilität: kann in Festwinkel-Rotoren verwendet werden, die 2.2 ml-Zentrifugenröhrchen fassen
- High-Flux-PES-Membranen für eine außergewöhnlich schnelle Konzentration
- Praktische Konzentratrückgewinnung durch Pipettieren
- Durchsichtiges Äußeres mit Volumengraduierung für ein einfaches Ablesen/Überwachen
Spezifikation
Ja | |
Centrifuge | |
0,2 μm | |
500 mL | |
64,5m2 | |
100/Pckg. | |
50 mm |
Ultrafiltration | |
PES | |
0,2 μm | |
Non-sterile | |
Polycarbonat | |
500 μl |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
245000587 | Qualitätsbescheinigung | 13/05/2025 | VS0172 |