Learn More
Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren
Einfaches Konzentrationsverfahren in nur einem Schritt. Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren sind Einweg-Ultrafiltrationseinheiten für die Konzentration biologischer Proben mit Startvolumina von bis zu 500 μl. Erhältlich mit PES-Membranen mit verschiedensten Molekulargewichtgrenzwerten.
Marke:  Sartorius VS01S1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10488742
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Bietet ein einfaches, einschrittiges Konzentrationsverfahren.Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren sind Einweg-Ultrafiltrationsvorrichtungen für die Aufkonzentration biologischer Proben mit Anfangsvolumen von bis 500 μl.Erhältlich mit PES-Membranen in einer Vielzahl von Molekülmassenabschnitten.
  • Patentiertes, vertikales Membrandesign und eine dünne Kanalfiltrationskammer minimieren das Fouling der Membran und ermöglichen Konzentrationen in mit hoher Geschwindigkeit
  • Konzentrationsrückgewinnungen von > 90 % können in weniger als 30 Minuten erreicht werden
  • Das Festanschlag-Reservoir verhindert für eine sichere Probenkonzentration eine Konzentration bis zur Austrocknung
  • Universelle Rotorenkompatibilität: kann in Festwinkel-Rotoren verwendet werden, die 2.2 ml-Zentrifugenröhrchen fassen
  • High-Flux-PES-Membranen für eine außergewöhnlich schnelle Konzentration
  • Praktische Konzentratrückgewinnung durch Pipettieren
  • Durchsichtiges Äußeres mit Volumengraduierung für ein einfaches Ablesen/Überwachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Centrifuge
5 Stück mit je 5.000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 Da
Non-sterile
Polycarbonat
500 μl
Ultrafiltration
PES
500 mL
64,5m2
25/Pckg.
50 mm
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren > Vivaspin 500; PES; Contains: 5 of each 5K, 10K, 30K, 50K, 100K