Learn More
Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren
Einfaches Konzentrationsverfahren in nur einem Schritt. Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren sind Einweg-Ultrafiltrationseinheiten für die Konzentration biologischer Proben mit Startvolumina von bis zu 500 μl. Erhältlich mit PES-Membranen mit verschiedensten Molekulargewichtgrenzwerten.
Marke: Sartorius VS0191
119.53 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bietet ein einfaches, einschrittiges Konzentrationsverfahren.Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren sind Einweg-Ultrafiltrationsvorrichtungen für die Aufkonzentration biologischer Proben mit Anfangsvolumen von bis 500 μl.Erhältlich mit PES-Membranen in einer Vielzahl von Molekülmassenabschnitten.
- Patentiertes, vertikales Membrandesign und eine dünne Kanalfiltrationskammer minimieren das Fouling der Membran und ermöglichen Konzentrationen in mit hoher Geschwindigkeit
- Konzentrationsrückgewinnungen von > 90 % können in weniger als 30 Minuten erreicht werden
- Das Festanschlag-Reservoir verhindert für eine sichere Probenkonzentration eine Konzentration bis zur Austrocknung
- Universelle Rotorenkompatibilität: kann in Festwinkel-Rotoren verwendet werden, die 2.2 ml-Zentrifugenröhrchen fassen
- High-Flux-PES-Membranen für eine außergewöhnlich schnelle Konzentration
- Praktische Konzentratrückgewinnung durch Pipettieren
- Durchsichtiges Äußeres mit Volumengraduierung für ein einfaches Ablesen/Überwachen
Spezifikation
Ja | |
Centrifuge | |
3 kDa | |
Non-sterile | |
Polycarbonat | |
500 μl |
Ultrafiltration | |
PES | |
500 mL | |
64,5m2 | |
25/Pckg. | |
50 mm |