Learn More
Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren
BIOPHARMA
Einfaches Konzentrationsverfahren in nur einem Schritt. Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren sind Einweg-Ultrafiltrationseinheiten für die Konzentration biologischer Proben mit Startvolumina von bis zu 500 μl. Erhältlich mit PES-Membranen mit verschiedensten Molekulargewichtgrenzwerten.
Marke:  Sartorius VS0142
400.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10223621
  • 570.00 CHF / 100 Stück
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Aktionscode 25977 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Bietet ein einfaches, einschrittiges Konzentrationsverfahren.Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren sind Einweg-Ultrafiltrationsvorrichtungen für die Aufkonzentration biologischer Proben mit Anfangsvolumen von bis 500 μl.Erhältlich mit PES-Membranen in einer Vielzahl von Molekülmassenabschnitten.
  • Patentiertes, vertikales Membrandesign und eine dünne Kanalfiltrationskammer minimieren das Fouling der Membran und ermöglichen Konzentrationen in mit hoher Geschwindigkeit
  • Konzentrationsrückgewinnungen von > 90 % können in weniger als 30 Minuten erreicht werden
  • Das Festanschlag-Reservoir verhindert für eine sichere Probenkonzentration eine Konzentration bis zur Austrocknung
  • Universelle Rotorenkompatibilität: kann in Festwinkel-Rotoren verwendet werden, die 2.2 ml-Zentrifugenröhrchen fassen
  • High-Flux-PES-Membranen für eine außergewöhnlich schnelle Konzentration
  • Praktische Konzentratrückgewinnung durch Pipettieren
  • Durchsichtiges Äußeres mit Volumengraduierung für ein einfaches Ablesen/Überwachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Centrifuge
100 kDa
Non-sterile
Polycarbonat
500 μl
Ultrafiltration
PES
500 mL
64,5m2
100/Pckg.
50 mm
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer251200767 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/05/2025 Catalog NumberVS0142
Chargennummer250400277 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/03/2025 Catalog NumberVS0142
Chargennummer244300537 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum09/01/2025 Catalog NumberVS0142
Chargennummer242200217 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/09/2024 Catalog NumberVS0142
Chargennummer241301587 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/06/2024 Catalog NumberVS0142
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Vivaspin™ 500 Zentrifugalkonzentratoren > Vivaspin 500, PES, 100.000 MWCO, 100 St./Pckg.