Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ X- + V-Faktor-Scheiben
Die Oxoid X + V-Faktorscheibe wird zur Identifizierung von Haemophilus spp. verwendet
Marke:  Thermo Scientific™ DD0005T
34.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11923842
  • 36.05 CHF / 50 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Oxoid X + V-Faktorscheibe wird zur Identifizierung von Haemophilus spp. verwendet
50 Scheibe/Kassette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-10°bis -20 °C
Haemophilus spp.
1 Kass./Pk.
Scheiben für X- und V-Faktor
Scheiben für V-Faktor
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6199998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog NumberDD0005T
Chargennummer6145404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog NumberDD0005T
Chargennummer6002061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog NumberDD0005T
Chargennummer3698330 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2024 Catalog NumberDD0005T
Chargennummer3690517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2024 Catalog NumberDD0005T
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ X- + V-Faktor-Scheiben > X- und V-Faktor-Scheiben