Learn More
Thermo Scientific™ Baird-Parker-Agar (Basis) (dehydriert)
Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Staphylococcus aureus mit diesem selektiven und empfindlichen Nährboden.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0275B
272.17 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10147992
  • 295.00 CHF / 500 Gramm
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Industrienormen: AFNOR, AOAC, BSI, EP, IDF, ISO, NMKL, USDA.
Pulver
500 g
Baird-Parker-Agar (Basis)
Agar
Für 7.9 l Medium
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6245203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 Catalog NumberCM0275B
Chargennummer6224626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberCM0275B
Chargennummer6224625 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberCM0275B
Chargennummer6224391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2025 Catalog NumberCM0275B
Chargennummer6196115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/12/2024 Catalog NumberCM0275B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Baird-Parker-Agar (Basis) (dehydriert) > Baird-Parker-Agar-Basis; 500 g
Nur für Laboranwendungen