Learn More
Thermo Scientific™ Baird-Parker-Agar-Basis (ISO) (dehydriert)
Isolieren, zählen und identifizieren Sie Staphylococcus aureus in Lebensmittelproben mit der selektiven Baird-Parker-Agar-Basis (ISO).
Marke:  Thermo Scientific™ CM1127B
288.17 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
331.55 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12721680
  • 358.00 CHF / 500 Gramm
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10°bis 30 °C
Pulver
500 g
Baird-Parker-Agar-Basis (ISO) (dehydriert)
Agar
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6232891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog NumberCM1127B
Chargennummer6205544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog NumberCM1127B
Chargennummer6148163 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberCM1127B
Chargennummer6118239 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2024 Catalog NumberCM1127B
Chargennummer6110995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2024 Catalog NumberCM1127B
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Baird-Parker-Agar-Basis (ISO) (dehydriert) >