Learn More
Oxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11449146
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Oxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449146
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11449146
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18012.18
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Oxalylchlorid wird hauptsächlich als Katalysator bei der Oxidation von Alkoholen zu den entsprechenden Aldehyden und Ketonen verwendet. Wird aktiv für die Synthese von Säurechloriden aus Säuren verwendet. Reagiert in der Friedel-Crafts-Acylierungsreaktion mit aromatischen Verbindungen, um das entsprechende Acylchorid mit Aluminiumchlorid als Katalysator zu erhalten. Wird darüber hinaus zur Herstellung vom Kohlenstoffoxid Dioxantetrketon verwendet.
Löslichkeit
Oxalylchlorid, leicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit Äther, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit Basen, Alkoholen, Wasser, Aminen und Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-37-8
Summenformel C2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.92
MDL-Nummer MFCD00000704
InChI-Schlüssel CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 65578
IUPAC-Name Oxalsäuredichlorid
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalyl chloride
Schmelzpunkt °C to 12°C
Dichte 1.455
Siedepunkt 63°C to 64°C
Prozentgehaltsbereich 0.98
Brechungsindex 1.429
Menge 50 g
UN-Nummer UN2927
Beilstein 1361988
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,6914
Löslichkeitsinformationen Oxalyl chloride Slightly miscible with water.Miscible with ether,benzene and chloroform.
Formelmasse 126.93
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS12E087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
Chargennummer10252578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2024 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
ChargennummerA0465447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
Chargennummer10248436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
Chargennummer10245891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA18012.18,A18012.30,A18012.22,A18012.0B
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanedioyl dichloride
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >