Learn More
Oxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Oxalylchlorid wird hauptsächlich als Katalysator bei der Oxidation von Alkoholen zu den entsprechenden Aldehyden und Ketonen verwendet. Wird aktiv für die Synthese von Säurechloriden aus Säuren verwendet. Reagiert in der Friedel-Crafts-Acylierungsreaktion mit aromatischen Verbindungen, um das entsprechende Acylchorid mit Aluminiumchlorid als Katalysator zu erhalten. Wird darüber hinaus zur Herstellung vom Kohlenstoffoxid Dioxantetrketon verwendet.
Löslichkeit
Oxalylchlorid, leicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit Äther, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit Basen, Alkoholen, Wasser, Aminen und Metallen.
Oxalylchlorid wird hauptsächlich als Katalysator bei der Oxidation von Alkoholen zu den entsprechenden Aldehyden und Ketonen verwendet. Wird aktiv für die Synthese von Säurechloriden aus Säuren verwendet. Reagiert in der Friedel-Crafts-Acylierungsreaktion mit aromatischen Verbindungen, um das entsprechende Acylchorid mit Aluminiumchlorid als Katalysator zu erhalten. Wird darüber hinaus zur Herstellung vom Kohlenstoffoxid Dioxantetrketon verwendet.
Löslichkeit
Oxalylchlorid, leicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit Äther, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit Basen, Alkoholen, Wasser, Aminen und Metallen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oxalyl chloride |
Schmelzpunkt | °C to 12°C |
Dichte | 1.455 |
Siedepunkt | 63°C to 64°C |
Prozentgehaltsbereich | 0.98 |
Brechungsindex | 1.429 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2927 |
Beilstein | 1361988 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Oxalyl chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanedioyl dichloride
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur