Learn More
Oxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10113280
Zum Warenkorb hinzufügen
Oxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113280
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10113280
Marke: Thermo Scientific Acros 129610250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Oxidationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-37-8, 75-44-5, 76-02-8
Summenformel C2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.93
MDL-Nummer MFCD00000704
InChI-Schlüssel CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
PubChem CID 65578
IUPAC-Name Oxalsäuredichlorid
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalyl chloride
Schmelzpunkt -12.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4780g/mL
Siedepunkt 63.0°C to 64.0°C (763.0 mmHg)
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCOCOCl
Brechungsindex 1.4285 to 1.4305
Menge 25 g
Beilstein 02, 542
Fieser 01,767; 02,301; 03,216; 04,361; 05,481; 06,424; 07,257; 08,366; 11,379; 14,150; 16,149; 17,241
Merck Index 15, 7013
Relative Dichte 1.478
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in the main common organic solvents :, methylene chloride; dichloroethane; chlorobenzene;, ethylacetate; hexane; acetone; toluene; ether;, benzene; chloroform and ether
Formelmasse 126.93
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468321 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number129610025,129611000,129610250,129610010
ChargennummerA0465447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number129610025,129611000,129610250,129610010
ChargennummerA0438812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number129610025,129611000,129610250,129610010
ChargennummerA0450920 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number129610025,129611000,129610250,129610010
ChargennummerA0411678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number129610025,129611000,129610250,129610010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >