Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Edelstahlsonden zum automatischen Temperaturausgleich (ATC)
Automatische Korrektur von pH-Messungen bei auf Temperaturveränderungen basierenden Schwankungen der Elektrodensteilheit.
108.54 CHF - 615.06 CHF
Spezifikation
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | XL pH-Messgerät |
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 32 bis 212 °F |
Lagerungsbedingungen | An der Luft lagern |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11762847
|
Thermo Scientific™
917004 |
ATC-Sonde mit Epoxydharzschaft | 2,5 mm-Phonobuchse für Russell-Messgeräte |
108.54 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10009140
|
Thermo Scientific™
917007 |
ATC-Sonde mit Epoxydharzschaft | 8-polig, DIN (Serie A+) |
610.04 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10669542
|
Thermo Scientific™
927007 |
ATC-Sonde mit Epoxydharzschaft | Phono-Spitze (PerpHecT) |
615.06 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10050113
|
Thermo Scientific™
927007MD |
ATC-Sonde mit Epoxydharzschaft | MiniDIN (für Orion Star, Star A und Versa Star) |
429.14 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10620004
|
Thermo Scientific™
928007MD |
ATC-Mikrosonde aus Edelstahl mit Epoxydharzschaft | MiniDIN (für Orion Star, Star A und Versa Star) |
502.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Edelstahlsonden zum automatischen Temperaturausgleich (ATC) können Sie pH-Messungen bei Schwankungen der auf Temperaturveränderungen basierenden Elektrodensteilheit automatisch korrigieren.
Der pH Wert ist temperaturabhängig und falsche Temperatureinstellungen gehören zu den Hauptfehlerquellen bei der pH Messung. Deshalb sollte zum pH Wert auch stets die Messtemperatur mit angegeben werden. Die ideale Lösung ist eine ATC-Sonde. Sie ermöglicht neben der Temperaturmessung auch die automatische Temperaturkompensation. Alle Temperaturfühler haben am Griff einen Durchmesser von 16mm und eine Kabellänge von 1 m.Typ: 928007
Schaft/Spitze: Epoxy/Edelstahl
Temperatur: 0 - 100 °C
Anschluss: Mini-DIN
φ Spitze/Ges.-Länge: 1/155mm
Für Orion: Star-Serie
Spezifikation
0 °C bis 100 °C | |
XL pH-Messgerät | |
32 bis 212 °F | |
An der Luft lagern |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.