Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Edelstahlsonden zum automatischen Temperaturausgleich (ATC)
Automatische Korrektur von pH-Messungen bei auf Temperaturveränderungen basierenden Schwankungen der Elektrodensteilheit.
Marke: Thermo Scientific™ 927007
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Edelstahlsonden zum automatischen Temperaturausgleich (ATC) können Sie pH-Messungen bei Schwankungen der auf Temperaturveränderungen basierenden Elektrodensteilheit automatisch korrigieren.
Der pH Wert ist temperaturabhängig und falsche Temperatureinstellungen gehören zu den Hauptfehlerquellen bei der pH Messung. Deshalb sollte zum pH Wert auch stets die Messtemperatur mit angegeben werden. Die ideale Lösung ist eine ATC-Sonde. Sie ermöglicht neben der Temperaturmessung auch die automatische Temperaturkompensation. Alle Temperaturfühler haben am Griff einen Durchmesser von 16mm und eine Kabellänge von 1 m.Typ: 928007
Schaft/Spitze: Epoxy/Edelstahl
Temperatur: 0 - 100 °C
Anschluss: Mini-DIN
φ Spitze/Ges.-Länge: 1/155mm
Für Orion: Star-Serie
Spezifikation
ATC-Sonde mit Epoxydharzschaft | |
XL pH-Messgerät | |
0 °C bis 100 °C | |
6 mm | |
32 bis 212 °F | |
An der Luft lagern |
±2 °C | |
Edelstahl | |
ATC-Sonde, Edelstahlschaft | |
120 mm | |
Phono-Spitze (PerpHecT) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.