Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Edelstahlsonden zum automatischen Temperaturausgleich (ATC)
Automatische Korrektur von pH-Messungen bei auf Temperaturveränderungen basierenden Schwankungen der Elektrodensteilheit.
Marke:  Thermo Scientific™ 917007
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10009140
  • 610.04 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Edelstahlsonden zum automatischen Temperaturausgleich (ATC) können Sie pH-Messungen bei Schwankungen der auf Temperaturveränderungen basierenden Elektrodensteilheit automatisch korrigieren.
Der pH Wert ist temperaturabhängig und falsche Temperatureinstellungen gehören zu den Hauptfehlerquellen bei der pH Messung. Deshalb sollte zum pH Wert auch stets die Messtemperatur mit angegeben werden. Die ideale Lösung ist eine ATC-Sonde. Sie ermöglicht neben der Temperaturmessung auch die automatische Temperaturkompensation. Alle Temperaturfühler haben am Griff einen Durchmesser von 16mm und eine Kabellänge von 1 m.
Typ: 928007
Schaft/Spitze: Epoxy/Edelstahl
Temperatur: 0 - 100 °C
Anschluss: Mini-DIN
φ Spitze/Ges.-Länge: 1/155mm
Für Orion: Star-Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ATC-Sonde mit Epoxydharzschaft
XL  pH-Messgerät
0 °C bis 100 °C
6 mm
32 bis 212 °F
An der Luft lagern
±1 °C
Edelstahl
ATC-Sonde, Edelstahlschaft
120 mm
8-polig, DIN (Serie A+)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Edelstahlsonden zum automatischen Temperaturausgleich (ATC) > ATC-Sonde; Edelstahlgehäuse; mit 8-poligem DIN-Anschluss
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.