Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Edelstahlsonden zum automatischen Temperaturausgleich (ATC)
Automatische Korrektur von pH-Messungen bei auf Temperaturveränderungen basierenden Schwankungen der Elektrodensteilheit.
Marke:  Thermo Scientific™ 928007MD
466.45 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10620004
  • 502.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Edelstahlsonden zum automatischen Temperaturausgleich (ATC) können Sie pH-Messungen bei Schwankungen der auf Temperaturveränderungen basierenden Elektrodensteilheit automatisch korrigieren.
Der pH Wert ist temperaturabhängig und falsche Temperatureinstellungen gehören zu den Hauptfehlerquellen bei der pH Messung. Deshalb sollte zum pH Wert auch stets die Messtemperatur mit angegeben werden. Die ideale Lösung ist eine ATC-Sonde. Sie ermöglicht neben der Temperaturmessung auch die automatische Temperaturkompensation. Alle Temperaturfühler haben am Griff einen Durchmesser von 16mm und eine Kabellänge von 1 m.
Typ: 928007
Schaft/Spitze: Epoxy/Edelstahl
Temperatur: 0 - 100 °C
Anschluss: Mini-DIN
φ Spitze/Ges.-Länge: 1/155mm
Für Orion: Star-Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ATC-Mikrosonde aus Edelstahl mit Epoxydharzschaft
XL  pH-Messgerät
0 °C bis 100 °C
5 mm
32 bis 212 °F
An der Luft lagern
±1 °C
Spitze aus Edelstahl und Epoxidhülse
ATC-Sonde, Spitze aus Edelstahl, Epoxidhülse
117 mm
MiniDIN (für Orion Star, Star A und Versa Star)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Edelstahlsonden zum automatischen Temperaturausgleich (ATC) > ATC-Mikrosonde; Edelstahlspitze und Epoxidgehäuse; MiniDIN-Verbindungsstück
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.