Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen
Mit unseren 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen, die unter einer Vielzahl von Bedingungen äußerst genau sind, können Sie Störungen durch Randfelder praktisch eliminieren.
654.26 CHF - 1266.30 CHF
Spezifikation
Arten von Sensoren | 4-Elektroden -Graphitzelle |
---|---|
Min. Immersion | 35 mm |
Lagerungsmethode | Zwischen den Messungen in destilliertem oder deionisiertem Wasser lagern, zur Lagerung über Nacht oder längerfristigen Lagerung gründlich abspülen und trocken aufbewahren |
Produktcode | Marke | Zellkonstante | Anschlusstypen | Länge (angloamerikanisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zellkonstante | Anschlusstypen | Länge (angloamerikanisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10255772
|
Thermo Scientific™
013005MD |
0,475 cm^-1 | Mini-DIN, 8-polig | 5 ft. |
699.48 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10592013
|
Thermo Scientific™
013010MD |
0,475 cm^-1 | Mini-DIN, 8-polig | 10 ft. . |
731.64 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11718216
|
Thermo Scientific™
013020MD |
0,475 cm^-1 | Mini-DIN, 8-polig | 20 ft. . |
1165.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10142992
|
Thermo Scientific™
013025MD |
0,475 cm^-1 | Mini-DIN, 8-polig | 32 ft. . |
1266.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11778216
|
Thermo Scientific™
013605MD |
0,55 cm^-1 | Mini-DIN, 8-polig | 5 ft. |
654.26 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10357602
|
Thermo Scientific™
013610MD |
0,55 cm^-1 | Mini-DIN, 8-polig | 10 ft. . |
714.56 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Das moderne Design von Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen eliminiert Fehler durch ein inhomogenes Randfeld praktisch vollständig. Robust und äußerst präzise bei vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten.
DuraProbe Leitfähigkeitszellen mit 4 Elektroden bieten für anspruchsvolle Labor- und Industrieanwendungen die höchste Genauigkeit. Das Design mit 4 Elektroden kompensiert Elektrodenverunreinigungen, Kabel- und Anschlusswiderstände, Polarisierungsfehler und Fehler durch ein inhomogenes Randfeld.Das aus Epoxydharz/Graphit gefertigte Zellenmaterial ist äußerst haltbar und chemisch widerstandsfähig.
DuraProbe Leitfähigkeitszellen sind ideal für Leitfähigkeitsprüfproben mit weiten und standardmäßigen Leitfähigkeitsmessbereichen und schwierige Prüfproben wie Abwasser, Abflusswasser und Schlamm.
Merkmale:
- Robuster Epoxidharzschaft
- Graphit 4-Zellendesign
- Integrierter Temperatursensor für temperaturkompensierte Leitfähigkeitsmessungen
Die DuraProbe Leitfähigkeitszellen 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013025MD haben eine nominale Zellkonstante von 0,475 cm-1; der Messbereich beträgt 1 μS/cm bis 200 mS/cm.
Die DuraProbe Leitfähigkeitszellen 013605MD und 013610MD haben eine nominale Zellkonstante von 0,55 cm-1; der Messbereich beträgt 10 μS/cm bis 200 mS/cm
Kompatibel mit:
011008 100 μS/cm Leitfähigkeit/TDS-Standard, 5× 60 ml-Flaschen
01100910 147 μS/cm Leitfähigkeitsstandard, 10 Beutel
011007 1413 μS/cm Leitfähigkeit/TDS-Standard, 5× 60 ml-Flaschen
01100710 1413 μS/cm Standard Leitfähigkeit/TDS, 10 Beutel
011006 12,9 mS/cm Standard Leitfähigkeit/TDS, 5× 60 ml-Flaschen
01100610 12,9 mS/cm Standard Leitfähigkeit/TDS, 10 Beutel
011005 111 mS/cm Leitfähigkeitsstandard, 5× 60 ml-Flaschen
01100510 111 mS/cm Leitfähigkeitsstandard, 10 Beutel
990106 0,1 M KCl-Leitfähigkeitsstandard, 475 ml-Flasche
1010001 Kalibrierungswiderstandskit für Orion Star Leitfähigkeitsmessgeräte, 8-poliger Mini-DIN-Anschluss
081045 Kunststoffschutz für Zellen (für 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013005MD, 013005A, 013010A)
Empfohlen für:
Für den Einsatz vor Ort oder im Labor
Garantie: 24 Monate ab Kaufdatum durch den Käufer oder 36 Monate ab Versanddatum durch den Verkäufer, je nachdem, was früher eintritt
Spezifikation
4-Elektroden -Graphitzelle | |
35 mm | |
Zwischen den Messungen in destilliertem oder deionisiertem Wasser lagern, zur Lagerung über Nacht oder längerfristigen Lagerung gründlich abspülen und trocken aufbewahren |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.