Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen
Mit unseren 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen, die unter einer Vielzahl von Bedingungen äußerst genau sind, können Sie Störungen durch Randfelder praktisch eliminieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 013010MD
655.81 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10592013
  • 731.64 CHF / 1 Stück
Neue Deals für sauberes Wasser
Aktionscode 24139 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
0,475 cm^-1
Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star und Versa Star Pro Leitfähigkeitsmessgeräte
4-Elektrodenleitfähigkeitszelle, Wasserfester 8-DIN-Stecker
0,59 in.
10 ft. .
Epoxidgehäuse
35mm
Leitfähigkeitssensor mit integriertem ATC-Temperatursensor
Mini-DIN, 8-polig
4-Elektroden -Graphitzelle
DuraProbe Robuste 4-zellige Leitfähigkeitssonde für Labor und Feld, 3 m
15mm
3m
1μS/cm zu 200mS/cm
Zwischen den Messungen in destilliertem oder deionisiertem Wasser lagern, zur Lagerung über Nacht oder längerfristigen Lagerung gründlich abspülen und trocken aufbewahren
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen > Kabellänge:3 m; 1 μS/cm bis 200 mS/cm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.