Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen eliminieren Fehler durch ein inhomogenes Randfeld praktisch vollständig.
Marke: Thermo Scientific™ 013610MD
555.73 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das moderne Design von Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen eliminiert Fehler durch ein inhomogenes Randfeld praktisch vollständig. Robust und äußerst präzise bei vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 011010A und 011010 sind Glas-Platin-Elektroden, haben eine nominale Zellkonstante von 1,0 cm-1 und sind für den Gebrauch im Labor konzipiert. Der Messbereich beträgt 1 μS/cm bis 200 mS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 011020A, 011020 und 9902BN sind Glas-Platin-Elektroden, haben eine nominale Zellkonstante von 0,1 cm-1 und sind für den Gebrauch im Labor und für Reinstwasser konzipiert. Der Messbereich beträgt 0,1 μS/cm bis 100 μS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 011050MD, 011050A und 011050 sind Epoxid-Platin-Elektroden, haben eine nominale Zellkonstante von 1,0 cm-1 und sind für den Gebrauch vor Ort und im Labor konzipiert. Der Messbereich beträgt 1 μS/cm bis 20 mS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 011510MD und 011510 sind Epoxid-Graphit-Elektroden, besitzen eine nominale Zellkonstante von 1,0 cm-1 und sind für den Gebrauch vor Ort und im Labor konzipiert. Der Messbereich beträgt 10 μS/cm bis 200 mS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen 013016MD, 013016A und 013016D sind Stahlelektroden (V4A), haben eine nominale Zellkonstante von 0,1 cm-1 und sind für den Gebrauch im Labor und für Reinstwasser konzipiert. Der Messbereich beträgt 0,01 μS/cm bis 300 μS/cm.
Die 2-Elektroden-Leitfähigkeitszelle 018020MD ist eine Glas-Platin-Elektrode, hat eine nominale Zellkonstante von 10 cm-1 und ist für Lösungen mit hoher Elektrolytkonzentration konzipiert. Der Messbereich beträgt 10 μS/cm bis 2.000 mS/cm.
Empfohlen für:
Anwendungen im Labor und vor Ort
Spezifikation
0,55 cm^-1 | |
Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star und Versa Star Pro Leitfähigkeitsmessgeräte | |
4-Elektrodenleitfähigkeitszelle, Mini-DIN-Stecker | |
0,59 in. | |
10 ft. . | |
Epoxidgehäuse | |
35mm | |
Leitfähigkeitssensor mit integriertem ATC-Temperatursensor |
Mini-DIN, 8-polig | |
4-Elektroden -Graphitzelle | |
4-Elektroden- Leitfähigkeitsmesszellen | |
15mm | |
3m | |
10 μS/cm bis 200 mS/cm | |
Zwischen den Messungen in destilliertem oder deionisiertem Wasser lagern, zur Lagerung über Nacht oder längerfristigen Lagerung gründlich abspülen und trocken aufbewahren |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.