Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen eliminieren Fehler durch ein inhomogenes Randfeld praktisch vollständig.
Marke:  Thermo Scientific™ 013605MD
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11778216
  • 654.26 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das moderne Design von Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen eliminiert Fehler durch ein inhomogenes Randfeld praktisch vollständig. Robust und äußerst präzise bei vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten.
DuraProbe Leitfähigkeitszellen mit 4 Elektroden bieten für anspruchsvolle Labor- und Industrieanwendungen die höchste Genauigkeit. Das Design mit 4 Elektroden kompensiert Elektrodenverunreinigungen, Kabel- und Anschlusswiderstände, Polarisierungsfehler und Störfehler durch Randfelder. Das aus Epoxydharz/Graphit gefertigte Zellenmaterial ist äußerst haltbar und chemisch widerstandsfähig. DuraProbe Leitfähigkeitszellen sind ideal für Leitfähigkeitsprüfproben mit weiten und standardmäßigen Leitfähigkeitsmessbereichen und schwierige Prüfproben wie Abwasser, Abflusswasser und Schlamm.
Merkmale:
  • Robuster Epoxidharzschaft
  • Graphit 4-Zellendesign
  • Integrierter Temperatursensor für temperaturkompensierte Leitfähigkeitsmessungen
Die DuraProbe Leitfähigkeitszellen 013005MD, 013010MD, 013020MD und 013025MD haben eine nominale Zellkonstante von 0,475 cm-1; der Messbereich beträgt 1 μS/cm bis 200 mS/cm.
Die DuraProbe Leitfähigkeitszellen 013605MD und 013610MD haben eine nominale Zellkonstante von 0,55 cm-1; der Messbereich beträgt 10μ S/cm bis 200 mS/cm.
Kompatibel mit:
011008 Leitfähigkeits-/TDS-Standard 100 μS/cm, 5 × 60 ml-Flaschen
01100910 Leitfähigkeitsstandard 147 μS/cm, 10 Beutel
011007 Leitfähigkeits-/TDS-Standard 1413 μS/cm, 5 × 60 ml-Flaschen
01100710 Leitfähigkeits-/TDS-Standard 1413 μS/cm, 10 Beutel
011006 Leitfähigkeits-/TDS-Standard 12,9 mS/cm, 5 x 60 ml-Flaschen
01100610 Leitfähigkeits-/TDS-Standard 12,9 mS/cm, 10 Beutel
011005 Leitfähigkeitsstandard 111 mS/cm, 5 x 60 ml-Flaschen
01100510 Leitfähigkeitsstandard 111 mS/cm, 10 Beutel
990106 Leitfähigkeitsstandard 0,1 M KCl, 1 x 475 ml
1010001 Kalibrierungswiderstands-Kit für Orion Star Leitfähigkeitsmessgeräte, 8-poliger Mini-DIN-Anschluss
081045 Kunststoff-Zellenschutz (für 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013005MD, 013005A, 013010A)
Empfohlen für:
Zur Verwendung vor Ort und im Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,55 cm^-1
Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star und Versa Star Pro Leitfähigkeitsmessgeräte
4-Elektrodenleitfähigkeitszelle, Mini-DIN-Stecker
0,59 in.
5 ft.
Epoxidgehäuse
35mm
Leitfähigkeitssensor mit integriertem ATC-Temperatursensor
Mini-DIN, 8-polig
4-Elektroden -Graphitzelle
DuraProbe 4-zellige Leitfähigkeitssonde für Labor und Feld, 1,5 m
15mm
1.5m
10 μS/cm bis 200 mS/cm
Zwischen den Messungen in destilliertem oder deionisiertem Wasser lagern, zur Lagerung über Nacht oder längerfristigen Lagerung gründlich abspülen und trocken aufbewahren
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.