Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen
Mit unseren 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen, die unter einer Vielzahl von Bedingungen äußerst genau sind, können Sie Störungen durch Randfelder praktisch eliminieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 013020MD
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11718216
  • 1165.80 CHF / 1 Stück
Neue Deals für sauberes Wasser
Aktionscode 24139 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
0,475 cm^-1
Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star und Versa Star Pro Leitfähigkeitsmessgeräte
4-Elektrodenleitfähigkeitszelle, Mini-DIN-Stecker
0,59 in.
20 ft. .
Epoxidgehäuse
35mm
Leitfähigkeitssensor mit integriertem ATC-Temperatursensor
Mini-DIN, 8-polig
4-Elektroden -Graphitzelle
DuraProbe Robuste 4-zellige Leitfähigkeitssonde für Labor und Feld, 6 m
15mm
6m
1μS/cm zu 200mS/cm
Zwischen den Messungen in destilliertem oder deionisiertem Wasser lagern, zur Lagerung über Nacht oder längerfristigen Lagerung gründlich abspülen und trocken aufbewahren
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sichern Sie sich jetzt bis zu 60% Rabatt auf die wichtigsten Produkte von Clean Water Research
    Aktionscode: 24139
    Gültig bis zum2025-08-21
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Elektroden-Leitfähigkeitszellen > Zellkonstante:0,55 cm-1; 20 Fuß Kabellänge
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.