Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9109WP Triode 3-in-1-Sonde für pH / ATC
Die Thermo Scientific™ Orion 9109WP Triode 3-in-1-Sonde für pH / ATC arbeitet mit einem wartungsarmen Gel und ist mit Temperaturfühler ausgestattet.
470.34 CHF - 531.65 CHF
Spezifikation
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C° bis 90 °C°
Typ pH/ATC-Sonde
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Thermo Scientific Orion Triode 3-in-1-Sonde für pH-Messungen/ATC-Sonde (9109WP) ist mit einer wartungsarmen Elektrode mit Gelfüllung und ATC-Funktion ausgestattet. Zur Verwendung im Feld oder in der Anlage.
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266, 266S Messgeräte
Material Epoxid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Kabel Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Kabel Preis Menge & Verfügbarkeit  
11732827
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9109WL
6 m
531.65 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11742827
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9109WP
1 m
470.34 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 9109WP Triode 3-in-1-Sonde für pH / ATC arbeitet mit einem wartungsarmen Gel und ist mit Temperaturfühler ausgestattet.
Für den Feld- und Anlageneinsatz.
  • Material: Epoxidgehäuse
  • pH-Bereich: pH 0 bis 14; Temperaturbereich: 0 bis 90 ? Referenz: Ag / AgCl Diaphragma: Fasern
  • pH / ATC-Sonde
  • Abmessungen: 110 x 12 mm
  • Für den Gebrauch mit den Orion Messgeräten 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 und 266S
  • Kappendurchmesser: 16 mm
  • Tragbar
  • Nicht nachfüllbar
  • Für pH-Routinemessungen
  • Mit internem Ag / AgCl-Referenzsystem, abgeschlossenes Referenzsystem
  • Integrierter Thermistor für automatische Temperaturkompensation (ATC)
Spezifikation
Spezifikation
0 °C° bis 90 °C°
Die Thermo Scientific Orion Triode 3-in-1-Sonde für pH-Messungen/ATC-Sonde (9109WP) ist mit einer wartungsarmen Elektrode mit Gelfüllung und ATC-Funktion ausgestattet. Zur Verwendung im Feld oder in der Anlage.
Epoxid
0.47 Zoll
22 mm
4,7 in.
Ag/AgCl
Mini-Bananenstecker
pH/ATC-Sonde
Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266, 266S Messgeräte
0 bis 14
12 mm
Wick
120 mm
32 °F bis 194 °F
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ 9109WP Triode 3-in-1-Sonde für pH / ATC