Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH-Elektrode/-Elektrode mit automatischer Temperaturkompensation
Verwenden Sie die sehr vielseitige Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3-Zoll-1 pH/automatische Temperatur-Kompensationssonde im Gelände oder im Werk.
Marke:  Thermo Scientific™ 9107WLMD
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11792817
  • 527.63 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie die äußerst vielseitige Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH-/automatische Temperaturausgleichssonde vor Ort oder in einer Anlage. Die Sonde enthält eine wartungsarme, gelgefüllte Elektrode mit integrierter ATC.
Eigenschaften:
  • Material: Widerstandsfähig durch Epoxydharzschaft
  • pH-Bereich: 0 bis 14
  • Temperaturbereich: 0 bis 90 °C
  • Bezugssystem: Ag/AgCl
  • Diaphragma: Wick
  • Mit internem Ag / AgCl-Referenzsystem, abgeschlossenes Referenzsystem
Empfohlen für die Verwendung mit:
9107BN & 9107WP = ATC für Orion A/A+ Modelle 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, & 920
9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC für Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star, & Versa Star
Abmessungen:
110 x 12 mm, Verschlussdurchmesser: 16mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH / ATC Triode
Dual Star, Orion STAR A111, Orion STAR A121, Orion STAR A211, Orion STAR A221, Orion STAR A321, Versa Star
0 °C bis 80 °C
0 bis 14
12 mm
Wick
120 mm
32 bis 176 °F
Wasserdicht BNC
Die Thermo Scientific Orion Triode 3-in-1-Sonde für pH-Messungen/automatische Temperaturkompensation (9107BN) ist mit einer wartungsarmen Elektrode mit Gelfüllung und ATC-Funktion ausgestattet.
Epoxid
pH/ATC-Sonde, wasserfester BNC-Anschluss
0.47 Zoll
16 mm
4,7 in.
Ag/AgCl
BNC-Anschluss
6 m
Videos
  • Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
  • Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Application Notes
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH-Elektrode/-Elektrode mit automatischer Temperaturkompensation >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.