Learn More
Gibco™ Insulin-Transferrin-Selenium-Ethanolamin (ITS -X) (100x)
Eine Basalmedium-Supplement zur Verringerung der Menge an fötalem Kälberserum (FBS), die für die Zellkultur benötigt wird
Marke:  Gibco™ 51500056
65.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
79.33 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10524233
  • 83.50 CHF / 10 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • ITS-X-Lösung wird routinemäßig zusammen mit 2 bis 4 % FBS als Unterstützung von Zelltypen verwendet, die Ethanolamin erfordern, wie beispielsweise bronchiale Epithelzellen
  • Insulin fördert die Aufnahme von Glucose und Aminosäuren, die Lipogenese, den intrazellulären Transport und die Synthese von Proteinen und Nukleinsäuren
  • Transferrin ist ein Eisenträger, der auch zur Senkung toxischer Konzentrationen von Sauerstoffradikalen und Wasserstoffperoxid beitragen kann
  • Selen als Natriumselenit ist ein Co-Faktor für die Glutathion-Peroxidase und andere Proteine und dient in Medien als Antioxidans
  • Ethanolamin ist ein Vorläufer von Phosphoglyceriden, die für die Struktur der Plasmamembran und Zellorganellen wichtig sind
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 18 Monate ab Herstellungsdatum
100 X
Transferrin
Insulin
Raumtemperatur
Säugetierzellen
Flüssig
Steril gefiltert
10 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3011025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number51500056
Chargennummer2458525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number51500056
Chargennummer2458537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number51500056
Chargennummer2458527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number51500056
Chargennummer2458523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number51500056
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Insulin-Transferrin-Selenium-Ethanolamin (ITS -X) (100x) > 10 ml