Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH-Elektrode/-Elektrode mit automatischer Temperaturkompensation
Verwenden Sie die sehr vielseitige Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3-Zoll-1 pH/automatische Temperatur-Kompensationssonde im Gelände oder im Werk.
294.47 CHF - 527.63 CHF
Spezifikation
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Thermo Scientific Orion Triode 3-in-1-Sonde für pH-Messungen/automatische Temperaturkompensation (9107BN) ist mit einer wartungsarmen Elektrode mit Gelfüllung und ATC-Funktion ausgestattet.
Material Epoxid
pH-Bereich 0 bis 14
Beschreibung pH / ATC Triode
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Anschlusstypen Länge (metrisch) Kabel Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlusstypen Länge (metrisch) Kabel Preis Menge & Verfügbarkeit  
10212401
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9107BN
BNC-Anschluss 1 m
294.47 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10590533
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9107BNMD
BNC-Anschluss 1,5 m
353.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11792817
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9107WLMD
BNC-Anschluss 6 m
527.63 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10204728
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9107WMMD
BNC-Anschluss 3 m
325.62 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11712827
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9107WP
Mini-Bananenstecker 1 m
482.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie die äußerst vielseitige Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH-/automatische Temperaturausgleichssonde vor Ort oder in einer Anlage. Die Sonde enthält eine wartungsarme, gelgefüllte Elektrode mit integrierter ATC.
  • Material: Robust durch Epoxidgehäuse
  • pH-Bereich: 0 bis 14; Temperaturbereich: 0 bis 90 ? Referenz: Ag / AgCl Diaphragma: Faser
  • pH- / ATC-Sonde
  • Abmessungen: 26 x 76 mm
  • 9107BN für den Gebrauch mit den Messgeräten Orion 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720, 920 A der und A+ Serie
  • Kappendurchmesser: 16 mm
  • Tragbar
  • Nicht nachfüllbar
  • Für pH-Routinemessungen
  • Mit internem Ag / AgCl-Referenzsystem, abgeschlossenes Referenzsystem
  • Integrierter Thermistor für automatische Temperaturkompensation (ATC)
Spezifikation
Spezifikation
0 °C bis 80 °C
Epoxid
pH / ATC Triode
12 mm
Wick
120 mm
32 bis 176 °F
Die Thermo Scientific Orion Triode 3-in-1-Sonde für pH-Messungen/automatische Temperaturkompensation (9107BN) ist mit einer wartungsarmen Elektrode mit Gelfüllung und ATC-Funktion ausgestattet.
0 bis 14
0.47 Zoll
16 mm
4,7 in.
Ag/AgCl
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-in-1 pH-Elektrode/-Elektrode mit automatischer Temperaturkompensation