Learn More
OPTIZYME™ 10-fach-Puffer KpnI, Fisher BioReagents™
Marke: Fisher BioReagents BP8094-1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
1x Puffer-Zusammensetzung:
10 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 37° C), 10 mM MgCl2, 0.02 % Triton X-100 und 0.1 mg/ml BSA
Spezifikation
10mM Tris HCl (pH 7.5 at 37°C), 10mM MgCl2, Triton™ X 100 0.02%, 0.1mg/mL BSA | |
1 mL | |
Flüssig |
-20 °C | |
10X Buffer KpnI |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- OPTIZYME
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OPTIZYME™ 10-fach-Puffer KpnI, Fisher BioReagents™ > 1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur