Learn More
Implen™ Standardlösung für das NanoPhotometer™
Standardlösung zur Regulierung der photometrischen Genauigkeit von NanoPhotometer™ NP80, N60 und N50 (NanoVolume).
Marke: Implen™ N-120-S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Standardlösungen für die Kontrolle der photometrischen Genauigkeit
- Überprüft die Absorptionsgenauigkeit des Geräts
- Zur Verwendung mit NanoPhotometer™ NP120/NP80/N60/N50
- CAS-Nr.: 877-24-7
Spezifikation
NIST-konform | |
NanoPhotometer N120 | |
5 x 1 ml (pro Lösung) | |
280 nm |
Ungiftige Kaliumhydrogenphthalat-Lösung (PHP) | |
Standardlösungen I und II | |
Bei Raumtemperatur lagern |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Implen™ Standardlösung für das NanoPhotometer™ > NanoPhotometer N120, 5 x 1 ml (pro Lösung)
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur