Learn More
Saybolt (ASTM D6045, D156) Farbreferenzstandard
Saybolt-Farbreferenzstandards dienen zur routinemäßigen Kalibrierung von Farbmessgeräten und zur Verifizierung von Testdaten. In der Prozessindustrie werden weltweit Farbmessgeräte zur Farbkontrolle von Produkten wie Speiseölen und Industrieölen, Kraftstoffen, Chemikalien, Pharmazeutika, Farben und Beschichtungen eingesetzt.
Marke:  Paragon Scientific 134060
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16000162
  • 194.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Lückenlose Rückverfolgbarkeit gemäß internationalen Normen
  • 500ml-Packungsgröße im Lieferumfang des SDB enthalten
  • 18 Monate haltbar
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
ASTM Color 12
ASTM Farbe 12
Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Saybolt (ASTM D6045, D156) Farbreferenzstandard > ASTM Farbe 12
Nennwerte angegeben