Learn More
Sartorius Optifit 0.1 bis 10 μl-Spitzen, Einzelbox
Gewährleistet die perfekte Passform und auslaufsichere Abdichtung für Sartorius Pipetten. Sartorius Optifit Spitzen, Einzelgestellte sorgen für maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Die Spitzen werden in einer nach ISO 8 zertifizierten Reinraumumgebung hergestellt und sind steril oder nicht steril in einer Reihe von Volumina erhältlich.
28.70 CHF - 252.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Non-filtered |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
Format | Racks |
Spitzenform | Optifit Spitze |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Farbcode | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Farbcode | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10234392
![]() ![]() |
Sartorius
790011 |
0.1 bis 10 μl | Steril | Grau | 3.15 cm |
147.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10427142
![]() ![]() |
Sartorius
790351 |
5 to 350 μL | Sterile | Orange | 5.4cm |
126.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10664973
![]() ![]() |
Sartorius
790350 |
5 bis 350 μl | Unsteril | Orange | 5.4 cm |
105.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10728854
![]() ![]() |
Sartorius
791000 |
10 bis 1000 μl | Unsteril | Blau | 7.15 cm |
104.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10162202
![]() ![]() |
Sartorius
791001 |
10 bis 1000 μl | Steril | Blau | 7.15 cm |
114.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10294482
![]() ![]() |
Sartorius
791210 |
50 bis 1200 μl | Unsteril | Violett | 9 cm |
136.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10417492
![]() ![]() |
Sartorius
791211 |
50 bis 1200 μl | Steril | Violett | 9 cm |
252.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10424762
![]() ![]() |
Sartorius
780305 |
100 bis 5000 μl | Steril | Grün | 15 cm |
47.45 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10674973
![]() ![]() |
Sartorius
780304 |
100 bis 5000 μl | Unsteril | Grün | 15 cm |
28.70 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10650803
![]() ![]() |
Sartorius
790010 |
0.1 bis 10 μl | Unsteril | Grau | 3.15 cm |
105.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11522934
![]() ![]() |
Sartorius
790201 |
0.5 bis 200 μl | Steril | Gelb | 5.1 cm |
118.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15573503
|
Sartorius
791200 |
50 bis 1200 μl | Unsteril | Violett | 7.15 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
13147524
![]() ![]() |
Sartorius
791200 |
50 bis 1200 μl | Unsteril | Violett | 7.15 cm |
131.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10591183
![]() ![]() |
Sartorius
791201 |
50 bis 1200 μl | Steril | Violett | 7.15 cm |
148.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Description
Ergonomisches Design für maximale Präzision und Genauigkeit- Perfekte Spitzenpassung und -abdichtung für die Pipette
- Ermöglicht das ergonomische und leichte Aufsetzen und Abwerfen der Spitze
- Präzisionsspitzen bieten bestmögliche Genauigkeit und Präzision
- Einfaches, einhändiges Öffnen und Schließen von Klappregalen
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem reinen Polypropylen
- Zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-frei
- Elektronenstrahlsterilisiert oder nicht sterilisiert erhältlich
- Verbesserte Identifizierung und Nachverfolgbarkeit der Spitzen durch informative Etiketten auf den Gestellen
- Zeigt das Spitzenvolumen, die Produktnummer, die Chargennummer und den Reinheitsgrad an
- Gestelle, Tabletts und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar oder können als energetischer Abfall verbrannt werden
- Die luftdichte Kunststoffummantelung des Gestells gewährleistet die Reinheit während des Transports und der Lagerung
- Wiederverwendbar und vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
- Picus™, Picus Nxt, Tacta™, Mline™ and Proline™ Plus
- Farbkodierte Tabletts und Spitzen zur einfachen Anpassung an kompatible Sartorius Pipettierer
- Das universelle Design ist mit den meisten anderen Pipettenmarken kompatibel
Certifications
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
Specifications
Non-filtered | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Optifit Spitze | |
Single-use | |
Polypropylen |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
Racks | |
Non-filtered Tips | |
No |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.