Learn More
Sartorius Optifit 0.1 bis 10 μl-Spitzen, Einzelbox
Gewährleistet die perfekte Passform und auslaufsichere Abdichtung für Sartorius Pipetten. Sartorius Optifit Spitzen, Einzelgestellte sorgen für maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Die Spitzen werden in einer nach ISO 8 zertifizierten Reinraumumgebung hergestellt und sind steril oder nicht steril in einer Reihe von Volumina erhältlich.
Marke: Sartorius 790011
112.94 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ergonomisches Design für maximale Präzision und Genauigkeit- Perfekte Spitzenpassung und -abdichtung für die Pipette
- Ermöglicht das ergonomische und leichte Aufsetzen und Abwerfen der Spitze
- Präzisionsspitzen bieten bestmögliche Genauigkeit und Präzision
- Einfaches, einhändiges Öffnen und Schließen von Klappregalen
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem reinen Polypropylen
- Zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-frei
- Elektronenstrahlsterilisiert oder nicht sterilisiert erhältlich
- Verbesserte Identifizierung und Nachverfolgbarkeit der Spitzen durch informative Etiketten auf den Gestellen
- Zeigt das Spitzenvolumen, die Produktnummer, die Chargennummer und den Reinheitsgrad an
- Gestelle, Tabletts und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar oder können als energetischer Abfall verbrannt werden
- Die luftdichte Kunststoffummantelung des Gestells gewährleistet die Reinheit während des Transports und der Lagerung
- Wiederverwendbar und 20 Minuten lang bei 121 °C vollständig autoklavierbar
- Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus
- Farbcodierte Tabletts und Spitzen zur einfachen Anpassung an kompatible Sartorius Pipettierer
- Das universelle Design ist mit den meisten anderen Pipettenmarken kompatibel
Certifications
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
Spezifikation
0.1 bis 10 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
3.15 cm | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Racks | |
Non-filtered Tips | |
Single-use | |
No |
Non-filtered | |
Grau | |
1.24 in. | |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
3 to 10 μL | |
Optifit Spitze | |
Grau | |
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus | |
Polypropylen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
502108768 | Qualitätsbescheinigung | 06/06/2025 | 790011 |
502004436 | Qualitätsbescheinigung | 30/01/2025 | 790011 |
501978500 | Qualitätsbescheinigung | 14/11/2024 | 790011 |
501958238 | Qualitätsbescheinigung | 31/10/2024 | 790011 |
501904971 | Qualitätsbescheinigung | 08/08/2024 | 790011 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30