Learn More
Sartorius Optifit 0.1 bis 10 μl-Spitzen, Einzelbox
Gewährleistet die perfekte Passform und auslaufsichere Abdichtung für Sartorius Pipetten. Sartorius Optifit Spitzen, Einzelgestellte sorgen für maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Die Spitzen werden in einer nach ISO 8 zertifizierten Reinraumumgebung hergestellt und sind steril oder nicht steril in einer Reihe von Volumina erhältlich.
Marke: Sartorius 790010
78.47 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ergonomisches Design für maximale Präzision und Genauigkeit- Perfekte Spitzenpassung und -abdichtung für die Pipette
- Ermöglicht das ergonomische und leichte Aufsetzen und Abwerfen der Spitze
- Präzisionsspitzen bieten bestmögliche Genauigkeit und Präzision
- Einfaches, einhändiges Öffnen und Schließen von Klappregalen
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem reinen Polypropylen
- Zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-frei
- Elektronenstrahlsterilisiert oder nicht sterilisiert erhältlich
- Verbesserte Identifizierung und Nachverfolgbarkeit der Spitzen durch informative Etiketten auf den Gestellen
- Zeigt das Spitzenvolumen, die Produktnummer, die Chargennummer und den Reinheitsgrad an
- Gestelle, Tabletts und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar oder können als energetischer Abfall verbrannt werden
- Die luftdichte Kunststoffummantelung des Gestells gewährleistet die Reinheit während des Transports und der Lagerung
- Wiederverwendbar und 20 Minuten lang bei 121 °C vollständig autoklavierbar
- Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus
- Farbcodierte Tabletts und Spitzen zur einfachen Anpassung an kompatible Sartorius Pipettierer
- Das universelle Design ist mit den meisten anderen Pipettenmarken kompatibel
Certifications
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
Spezifikation
0.1 bis 10 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
3.15 cm | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Racks | |
Non-filtered Tips | |
Single-use | |
No | |
Polypropylen |
Non-filtered | |
Grau | |
1.24 in. | |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
Sartorius™ | |
Optifit Spitze | |
Grau | |
Sartorius Pipette, Sartorius™ Tacta™, Sartorius™ mLINE™, Sartorius™ Proline™ Plus, Sartorius™ Proline™ Plus | |
Optifit |