Learn More
Sartorius Optifit 0.1 bis 10 μl-Spitzen, Einzelbox
Gewährleistet die perfekte Passform und auslaufsichere Abdichtung für Sartorius Pipetten. Sartorius Optifit Spitzen, Einzelgestellte sorgen für maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Die Spitzen werden in einer nach ISO 8 zertifizierten Reinraumumgebung hergestellt und sind steril oder nicht steril in einer Reihe von Volumina erhältlich.
Marke: Sartorius 790351
85.01 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ergonomically designed for maximum precision and accuracy- Perfect tip fitting and sealing to the pipetter
- Enables ergonomic and light tip attachment and ejection
- Precision made tips provide best possible accuracy and precision
- Easy, single-handed opening and closing of flip-top racks
- Made from high-quality virgin polypropylene
- DNase, RNase and endotoxin-free certified
- Available as e-beam pre-sterilized or non-sterilized
- Improved tip identification and traceability by informative rack labels
- Indicates tip volume, product number, lot number and purity level
- Racks, trays and tips are 100% recyclable or can be incinerated as energy waste
- Air-tight plastic wrapping around the rack secures purity during transport and storage
- Reusable and fully autoclavable at 121°C for 20 minutes
- Picus, eLINE™, mLINE™ and Proline™ Plus
- Color-coded trays and tips to easily match with compatible Sartorius pipetters
- Universal design is compatible with most other brands of pipetters
Certifications
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
Spezifikation
5 to 350 μL | |
Sterile | |
Autoclavable | |
5.4cm | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Rack | |
Non-filtered Tips | |
Single-use | |
No | |
Polypropylene |
Non-filtered | |
Orange | |
2.12 in. | |
CE, ISO 9001, ISO 13485 | |
300 μL | |
Standard | |
Orange | |
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus | |
Optifit |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
502137706 | Qualitätsbescheinigung | 13/06/2025 | 790351 |
502107854 | Qualitätsbescheinigung | 28/05/2025 | 790351 |
502046506 | Qualitätsbescheinigung | 28/02/2025 | 790351 |
502012020 | Qualitätsbescheinigung | 09/01/2025 | 790351 |
501833271 | Qualitätsbescheinigung | 23/04/2024 | 790351 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %