Learn More
Sartorius Optifit 0.1 bis 10 μl-Spitzen, Einzelbox
Gewährleistet die perfekte Passform und auslaufsichere Abdichtung für Sartorius Pipetten. Sartorius Optifit Spitzen, Einzelgestellte sorgen für maximale Pipettiergenauigkeit und -reproduzierbarkeit. Die Spitzen werden in einer nach ISO 8 zertifizierten Reinraumumgebung hergestellt und sind steril oder nicht steril in einer Reihe von Volumina erhältlich.
Brand:  Sartorius 791200
 View more versions of this product
Product Code. 15573503
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products »
Description
Description
Ergonomisches Design für maximale Präzision und Genauigkeit
  • Perfekte Spitzenpassung und -abdichtung für die Pipette
  • Ermöglicht das ergonomische und leichte Aufsetzen und Abwerfen der Spitze
  • Präzisionsspitzen bieten bestmögliche Genauigkeit und Präzision
  • Einfaches, einhändiges Öffnen und Schließen von Klappregalen
Erfüllen die höchsten Standards
  • Hergestellt aus qualitativ hochwertigem reinen Polypropylen
  • Zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-frei
  • Elektronenstrahlsterilisiert oder nicht sterilisiert erhältlich
  • Verbesserte Identifizierung und Nachverfolgbarkeit der Spitzen durch informative Etiketten auf den Gestellen
    • Zeigt das Spitzenvolumen, die Produktnummer, die Chargennummer und den Reinheitsgrad an
  • Gestelle, Tabletts und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar oder können als energetischer Abfall verbrannt werden
  • Die luftdichte Kunststoffummantelung des Gestells gewährleistet die Reinheit während des Transports und der Lagerung
  • Wiederverwendbar und 20 Minuten lang bei 121 °C vollständig autoklavierbar
Mit der Optiload Funktion bei Sartorius Pipetten und mehr kompatibel:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus
  • Farbcodierte Tabletts und Spitzen zur einfachen Anpassung an kompatible Sartorius Pipettierer
  • Das universelle Design ist mit den meisten anderen Pipettenmarken kompatibel
Certifications
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
50 bis 1200 μl
Unsteril
Autoklavierbar
7.15 cm
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Racks
Non-filtered Tips
Single-use
No
Non-filtered
Violett
2.81 Zoll
CE, ISO 9001, ISO 13485
1200 μL
Optifit Spitze
Violett
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus
Polypropylen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius Optifit 0.1 bis 10 μl-Spitzen, Einzelbox > 50 bis 1200 μl; 71,5 mm L; Violett; nicht steril; Einzeltablett; Menge:10 x 96