Learn More
Ohaus™ WIND STOPPER EXPLORER
Für den Einsatz mit Ohaus Explorer-Waagen.
Marke:  Ohaus™ 83021084
520.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11870133
  • 533.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Für den Einsatz mit Explorer-Waagen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Waage der Explorer Serie
Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX)
Windschutz-Kit
Kunststoff, Glas
Sonstiges
Videos
  • Ohaus - Explorer balances
    Ohaus - Explorer balances
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ohaus Explorer balances
    Name des Produkts
    Ohaus™ WIND STOPPER EXPLORER > Windschutzkit