Learn More
BD Blutentnahme-Set
Zur Blutentnahme. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blutentnahmesets mit 30 cm-Schläuchen werden mit Sicherheitsabdeckung und Luer-Adapter geliefert.
Marke: BD 367286
Beschreibung
- Mit Sicherheitsabschirmung und Luer-Adapter,
- 21 G ¾ Zoll, 30 cm-Schlauch, grün
- Empfohlen für Erwachsene
- Ein Karton enthält 4 x 50 Blutentnahmesets
- Ein Set ist für ein Paar Blutkulturflaschen erforderlich
Spezifikation
Blutentnahme-Set | |
21 G | |
19 mm | |
200/Karton |
Grün | |
Mit Luer-Adapter, Nadelgröße 21 Gauge, 19 mm, Schlauch 305 mm | |
305 mm |