Learn More
Thermo Scientific™ BioLite Multischalen und MicroWell Platte
Allgemeine Zellkulturverfahren wirtschaftlicher mit zellkulturbehandelten Thermo Scientific™ BioLite™ Mikrotiterplatten durchführen, die garantiert steril, nicht pyrogen und nicht zytotoxisch sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 130187
64.34 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11820765
  • 68.50 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Biolite™ Zellkulturplatten mit Deckeln bieten eine optimale Leistung bei einer großen Auswahl an Größen und eignen sich für eine Vielzahl experimenteller Anforderungen bei gleichzeitiger Kosteneffizienz für eine große Auswahl an Anwendungen in Ihrer Zellkulturroutine.
• Steril gemäß ISO 11137, SAL 10-6
• Nicht zytotoxisch
• Nicht pyrogen
• BSE/TSE-frei
• RNase/DNase-frei
• Rohstoff der USP Klasse VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
0,75 cm2
Durchsichtig
38 ml
Steril
Flacher Boden (F-Well)
1 (einzeln verpackt)
Inklusive durchsichtigem Verschluss
6 x 8
Multi-Schale
48
Zellkultur
50/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BioLite Multischalen und MicroWell Platte > 48-Well-Multischale; Kulturbereich: 0,75 cm2/Well