Learn More
Memmert™ CO2-Brutschrank ICO
Ideal für die Bebrütung mit CO2, Biosynthese und Zellkultivierung im Labor.
Marke: Memmert™ ICO50
4078.36 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Steril, sicher und zuverlässig – Diese drei Wörter beschreiben den Memmert CO2 Inkubator ICO für den industriellen Einsatz.
- Modellgrößen: 50, 105, 150, 240
- Temperatureinstellbereich: +18 °C bis +50 °C.
- CO2-Einstellbereich: 0 bis 20 %
- Feuchtigkeitseinstellbereiche: 40 bis 97 % rh (mit Option K7)
- O2-Einstellbereiche: 1 bis 20 % (mit Option T6)
- 1 Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Steuerung)
- AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
- Perfekte Verteilung von Temperatur, Feuchtigkeit und CO2
- Lange Zeit stabil und wiederholt genau
- Die Innenkammer, einschließlich aller Installationen und Sensoren, kann mit +180 °C in einem 60-minütigen Programm sterilisiert werden
- Optischer und akustischer Alarm sowie Alarmbenachrichtigung an Mobiltelefone, wenn die individuell einstellbaren Temperatur-, CO2-, O2- oder Feuchtigkeitsbereiche überschritten werden
- Batteriegepuffertes ControlCOCKPIT: Die Betriebsanzeige, die Protokollierung und die CO2-Steuerung sind auch bei einem Stromausfall voll funktionsfähig
- Fehlersichere, FDA-konforme Protokollierung von Temperatur, CO2, O2 und Feuchtigkeit, Zeitdaten für offene Türen
- Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), CO2, Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit
Die aktive Feuchtigkeitsregelung gewährleistet kurze Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür und minimiert die Verdampfung im Innenraum. In Kombination mit dem Beheizen des Innenraums von allen sechs Seiten und der beheizten inneren Glastür sorgt das für maximalen Schutz der Zell- und Gewebekulturen und verhindert gefährliche Kondensation. Die turbulenzfreie Kammerbelüftung sorgt für eine konstante und gleichmäßige Atmosphäre.
Spezifikation
Optisch und akustisch | |
TwinDISPLAY: adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays | |
Acero inoxidable | |
IR-Sensor | |
1 | |
40 bis 97% | |
CO2 Inkubator | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage | |
521 x 559 x 791 mm | |
55 kg | |
115/230 V |
15 kg | |
56 l | |
0 bis 20% | |
Strukturierter Edelstahl, rückseitig verzinkter Stahl | |
1 bis 20% | |
18 °C bis 50 °C | |
60 min | |
Gelochter Edelstahl | |
330 x 400 x 425 mm | |
74 kg | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%