Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
Marke: Invitrogen™ D1306
239.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
257.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Bei Bindung an die AT-Regionen der DNA leuchtet DAPI mit blauer Fluoreszenz. Obwohl der Farbstoff nicht zellmembrangängig ist, können höhere Konzentrationen in lebende Zellen eindringen.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellstruktur, Zelltracing & -verfolgung, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie Zellzyklus-Assays, Durchflusszytometrie Färbung nach Zellstruktur, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, Fluoreszenz In-situ-Hybridisierung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Montage & Fade-Verhinderung, Immunfluoreszenz-Färbung & -Detektion, In-situ-Hybridisierung (ISH), mikrobiales Tracking, Nukleus, Nukleoli & Kernhülle, Organellen-Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Blau | |
358 nm | |
Zellbildgebung | |
10 mg | |
461 nm | |
Raumtemperatur | |
DAPI | |
350.3 |
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt | |
Zellundurchlässig | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszent | |
Pierce™ | |
Fluorescent Dye | |
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus |
Sicherheit und Handhabung
- DAPI (4',6-Diamidino-2-Phenylindole, Dihydrochloride)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.