Learn More
Brady™ LOTO CABLE RED
Die innovative, patentierte Kabelverriegelung von Brady ist für schwierige Verriegelungsanforderungen ideal geeignet, u. a. große Absperrventile oder überdimensionale Vorrichtungen. Das Gehäuse besteht aus schlagzähmodifiziertem Nylon. Inklusive eines 1,8 m langen Kabels aus galvanisiertem Stahl.
Marke:  Brady™ 065318
Artikelnummer. 11751885
  • 72.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Original-Kabelverriegelung
  • Die innovative, patentierte Kabelverriegelung von Brady ist für schwierige Verriegelungsanforderungen ideal geeignet, u. a. große Absperrventile oder überdimensionale Vorrichtungen
  • Das Gehäuse besteht aus schlagzähmodifiziertem Nylon
  • Inklusive eines 1,8 m langen Kabels aus galvanisiertem Stahl (3,2 mm Außendurchmesser)
  • In rot erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Kabel-Sperrvorrichtung mit Stahlkabel
Rot
OSHA 1910,147
0.13 in.
27.94 x 76.20 x 165.10 mm
Blockier- und Verriegelungssystem
182,7 mm
Je 1
3 in.
ASSY, CABLE L/O, RED 6 ft.
Glasfaserverstärktes Nylon
Original-Kabelsperre
3,2 mm
72,00 x 182,70 mm
6.5 in.
Verzinkter Stahl
8 mm
72 mm
Name des Produkts
Brady™ LOTO CABLE RED > Rot