Learn More
O-GlcNAcase/OGA/MGEA5 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-32233V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
O-GlcNAcase/OGA/MGEA5 Polyclonal antibody specifically detects O-GlcNAcase/OGA/MGEA5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Western Blot, Immunohistochemistry | |
The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 500 to 550 of human Meningioma Expressed Antigen 5 using the numbering given in entry NP_036347.1 (GeneID 10724). | |
10724 |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
Immunogen affinity purified | |
Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
O-GlcNAcase/OGA/MGEA5 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 405
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur