Learn More
Masterflex™ Weibliche Luer-Verbindung aus Nylon
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Weibliche Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke aus Nylon eignet sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
19.03 CHF - 79.60 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
---|---|
Material | Nylon |
Verpackungsmenge | 25/Packung |
Produkttyp | Luer-Verbindungselement |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11745818
|
Masterflex™
45502-00 |
Luer (Buchse) x 1/16 in.-Schlauchanschlussadapter |
23.45 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11710089
|
Masterflex™
45502-20 |
Luer (Buchse) x 1/4 in.-Schlauchanschlussadapter |
19.03 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11789609
|
Masterflex™
45505-76 |
Für weiblichen Luer-Anschluss x 1/4 an 28 in. UNF-Gewinde zur Abdichtung von Böden |
29.20 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11715898
|
Masterflex™
45502-04 |
Luer (Buchse) x 1/8 in.-Schlauchanschlussadapter |
26.31 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11848621
|
Masterflex™
45502-08 |
Luer (Buchse) x 3/16 in.-Schlauchanschlussadapter |
20.18 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11726148
|
Masterflex™
45502-22 |
Für weibliches Luer x weiblicher Luer-Adapter |
79.60 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit erfüllen alle Teile enge Maßtoleranzen. Auswahl aus einer Reihe von Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten.- Hergestellt aus 100 % nativen Rohstoffen in einer Umgebung Klasse 100,000
- Gemäß ISO 594-1
- Gute chemische Beständigkeit
- Max. Temperatur 235 °C (455 °F)
- Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammastrahlung
Spezifikation
ISO 9001 | |
Nylon | |
25/Packung | |
Luer-Verbindungselement |