Learn More
Masterflex™ Weibliche Luer-Verbindung aus Nylon
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Weibliche Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke aus Nylon eignet sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
Marke:  Masterflex™ 45502-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11745818
  • 23.45 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit erfüllen alle Teile enge Maßtoleranzen. Auswahl aus einer Reihe von Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten.
  • Hergestellt aus 100 % nativen Rohstoffen in einer Umgebung Klasse 100,000
  • Gemäß ISO 594-1
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Max. Temperatur 235 °C (455 °F)
  • Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammastrahlung
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Luer (Buchse) x 1/16 in.-Schlauchanschlussadapter
Für flexible Schläuche, reduziert Turbulenzen beim Durchfluss, halbsteife Schläuche
Nylon
25/Packung
Luer-Verbindungselement
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Weibliche Luer-Verbindung aus Nylon > Für Luer-Buchse x 1/16 in-Schlauchanschlussadapter