Learn More
Masterflex™ Weibliche Luer-Verbindung aus Nylon
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Weibliche Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke aus Nylon eignet sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
Marke: Masterflex™ 45505-76
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit erfüllen alle Teile enge Maßtoleranzen. Auswahl aus einer Reihe von Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten.- Hergestellt aus 100 % nativen Rohstoffen in einer Umgebung Klasse 100,000
- Gemäß ISO 594-1
- Gute chemische Beständigkeit
- Max. Temperatur 235 °C (455 °F)
- Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammastrahlung
Spezifikation
ISO 9001 | |
Nylon | |
25/Packung |
Luer-Verbindungselement | |
Für weiblichen Luer-Anschluss x 1/4 an 28 in. UNF-Gewinde zur Abdichtung von Böden | |
Schlauchanschluss mit weiter Öffnung für besseren Flüssigkeitsdurchfluss |