Learn More
Masterflex™ Weibliche Luer-Verbindung aus Nylon
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Weibliche Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke aus Nylon eignet sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
Marke:  Masterflex™ 45502-04
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11715898
  • 26.31 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit erfüllen alle Teile enge Maßtoleranzen. Auswahl aus einer Reihe von Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten.
  • Hergestellt aus 100 % nativen Rohstoffen in einer Umgebung Klasse 100,000
  • Gemäß ISO 594-1
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Max. Temperatur 235 °C (455 °F)
  • Sterilisieren mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammastrahlung
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Luer (Buchse) x 1/8 in.-Schlauchanschlussadapter
Für flexible Schläuche, reduziert Turbulenzen beim Durchfluss, halbsteife Schläuche
Nylon
25/Packung
Luer-Verbindungselement
Name des Produkts
Masterflex™ Weibliche Luer-Verbindung aus Nylon > Für Luer-Buchse x 1/8 in.-Schlauchanschlussadapter