Learn More
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™-Schalen
BIOPHARMA
Die hervorragende Zellkulturoberfläche mit nachgewiesener Leistung erleichtert die Stammzell- und Zellkulturforschung.
Marke:  Thermo Scientific™ 174931
185.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24318" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15267905
  • 231.00 CHF / 7 Packungen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Platten und Schalen fördern durch ihre Oberfläche mit superniedriger Zellanhaftung kontinuierlich die D-Sphäroide- und Organoid-Kultur, und unterstützen Sie bei der Bildung von Krebsphäroiden und der Stammzelldifferenzierung für die Krankheitsmodellierung und das Arzneimittelscreening.
Wichtige Vorteile der Nunclon Sphera Kulturoberfläche:
Optimiert die Sphäroidzellenbildung
  • Zellwachstum in Suspensionen praktisch ohne Zelladhäsion
  • Unterstützt viele unterschiedliche Zelltypen und ihre Fähigkeit zur Erzeugung von Sphäroiden
  • Ermöglicht gleichmäßiges, reproduzierbares Zellwachstum
Züchten von 3D-Krebskulturen
  • Minimiert Schwankungen und unterstützt die einheitliche Bildung von Krebssphäroiden, welche die 3D-Strukturen des Tumorwachstums nachbilden und so ein besseres Modell für die Untersuchung der Progression von Tumorzellen sowie eine effiziente Wirkung von Krebsmedikamenten in vitro liefern.
Fördert die Bildung von Embryoidkörpern (EB)
  • Zeigt eine überlegene Qualität bei der Bildung von Embryoidkörpern aus pluripotenten Stammzellen mit minimaler spontaner Differenzierung
  • Die resultierenden Zellen sind in der Lage, in Zellen aller drei Keimblätter zu differenzieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nunclon Sphera 12-Well-Platte, 7er-Karton
Multiwellplatte
7
Steril
Frei von tierischem Ursprung; pyrogenfrei, Endotoxin <0,5 EU/ml; biologische Reaktivitätsklasse VI USP; SAL-10-6
3,8 cm²
1
Nunclon Sphera
12
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer122501 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/03/2025 Catalog Number174931
Chargennummer122410 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/02/2025 Catalog Number174931
Chargennummer122407 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/01/2025 Catalog Number174931
Chargennummer122408 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/12/2024 Catalog Number174931
Chargennummer122409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number174931
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™-Schalen > 12-Well-Multischale, Kulturfläche 3,8 cm2
Haltbarkeit
  • 4 Jahre