Learn More
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™-Schalen
Die hervorragende Zellkulturoberfläche mit nachgewiesener Leistung erleichtert die Stammzell- und Zellkulturforschung.
233.00 CHF - 453.00 CHF
Spezifikation
Typ | Multiwellplatte |
---|---|
Oberflächenbehandlung | Nunclon Sphera |
Sterilität | Steril |
Zertifizierung/Konformität | Frei von tierischem Ursprung; pyrogenfrei, Endotoxin <0,5 EU/ml; biologische Reaktivitätsklasse VI USP; SAL-10-6 |
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15257905
![]() |
Thermo Scientific™
174930 |
1,9 cm² | Case of 7 |
233.00 CHF
7 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15267905
![]() |
Thermo Scientific™
174931 |
3,8 cm² | Case of 7 |
240.00 CHF
7 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15277905
![]() |
Thermo Scientific™
174932 |
9,6 cm² | Case of 7 |
308.00 CHF
7 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15287905
![]() |
Thermo Scientific™
174943 |
8,8 cm² | Case of 20 |
281.00 CHF
20 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15297905
|
Thermo Scientific™
174944 |
21,5 cm² | Case of 20 |
321.00 CHF
20 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15207915
|
Thermo Scientific™
174945 |
56,7 cm² | Case of 20 |
453.00 CHF
20 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Platten und Schalen fördern durch ihre Oberfläche mit superniedriger Zellanhaftung kontinuierlich die D-Sphäroide- und Organoid-Kultur, und unterstützen Sie bei der Bildung von Krebsphäroiden und der Stammzelldifferenzierung für die Krankheitsmodellierung und das Arzneimittelscreening.
Optimierte Leistungsfähigkeit für 3D-Zellkulturen
- Zellwachstum in Suspensionen praktisch ohne Zelladhäsion
- Unterstützt viele unterschiedliche Zelltypen bei der Erzeugung von Sphäroiden
- Fördert die konsistente Bildung von Krebs-Sphäroiden, die die 3D-Strukturen des Tumorwachstums simulieren
- Zeigt eine überlegene Qualität bei der Bildung von Embryoidkörpern aus pluripotenten Stammzellen mit minimaler spontaner Differenzierung
- Nachgewiesene Wirksamkeit bei der Unterstützung langfristiger Organoidkulturen
Zertifizierung/Konformität
- Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
- Pyrogenfrei: Endotoxin-getestet (0,5 EU/ml)
- Biologisch inert: USP-Klasse VI der biologischen Reaktivität
- Hohe Sterilität: SAL 10-6, Gassterilisation mit Ethylenoxid
- Haltbarkeit: 4 Jahre ab Herstellungsdatum
Spezifikation
Multiwellplatte | |
Nunclon Sphera | |
Steril | |
Frei von tierischem Ursprung; pyrogenfrei, Endotoxin <0,5 EU/ml; biologische Reaktivitätsklasse VI USP; SAL-10-6 |
Haltbarkeit
- 4 Jahre