Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen
Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen für die Probenvorbereitung in Krankenhäusern sowie in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Marke: Thermo Scientific™ 249964
158.12 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™ Petrischalen für die Probenvorbereitung in Krankenhäusern sowie in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Diese Schalen sind mit eingearbeitetem Gitter erhältlich und dank flacher Form und einheitlicher Höhe geeignet für automatische Dispenser.
- Für die Kultivierung von Bakterien, Pilzen und anderen Mikroorganismen
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem und optisch klarem Polystyrol; mit Deckel
- Mit Stapelringen oben und unten für einfachere Handhabung und stabileres Stapeln
- Belüftet für Gasaustausch
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
Spezifikation
Flach | |
Polystyrol | |
Steril | |
Petrischale | |
80 | |
20 mm | |
140 mm |
145 cm2 | |
Rund | |
Unbehandelt | |
1 | |
10 | |
0,75 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
181981 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 249964 |
184121 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 249964 |
176109 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 249964 |
173568 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 249964 |
171382 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 249964 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.