Learn More
Bellingham Stanley™ EICHQUARTZ 97°Z
Marke:  Bellingham Stanley™ 34-20
Artikelnummer. 11960088
  • 2235.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Bellingham & Stanley bietet eine Reihe von rückführbaren Kalibriermaterialien für die Überprüfung und Kalibrierung von Refraktometern. AG-Flüssigkeiten und Kalibrieröle werden in Packungen mit 5 x 5 ml-Glasflaschen und einem UKAS-Kalibrierzeugnis geliefert, das die Werte bei 20 °C und 589.3 nm anzeigt. Diese zertifizierten Referenzmaterialien bieten eine ideale Lösung für Ihre Refraktometer-Kalibrierung. Quarz-Kontrollplatten (QCP) werden auch zur Überprüfung und Kalibrierung von Polarimetern angeboten und mit einem Konformitätszeugnis geliefert, das die Natrium-und NIR-Werte sowohl für Winkel- als auch für Zuckerwaagen anzeigt. Ein Thermoblock ist für die Verwendung mit Bellingham- und Stanley ADP-Polarimetern erhältlich. Der externe Temperatursensor ermöglicht den Quarztemperaturausgleich. QCPs sind optional mit UKAS-Kalibrierzeugnis mit PTB-Rückverfolgbarkeit erhältlich. Für andere Temperaturen als 20 °C sind sowohl RI- als auch Brix-Werte auf der Hersteller-Website verfügbar'.
  • RI- und Brix-Werte
  • Große Auswahl an Werten
  • 12 Monat gültig
  • UKAS-Kalibrierzeugnis
  • Rückführbar auf NIST und ICUMSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kontrollplatte
Quarz
Polarimetry
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bellingham Stanley™ EICHQUARTZ 97°Z > Kann verwendet werden mit:Polarimetrie