Learn More
Thermo Scientific™ CO₂-beständige Schüttler und Packungen
Im Gegensatz zu einem kombinierten Schüttel-Inkubator kann ein CO2-beständiger Schüttler einfach aus dem Inkubator entfernt werden, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern und Ihre Proben zu schützen
Marke: Thermo Scientific™ 88881104B
3893.79 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler bieten zuverlässigen, pausenlosen Betrieb, bei dem Sie in Ihrer Arbeitsumgebung Zellen optimal erhalten und entwickeln können.
- Durch orbitales Schütteln mit Magnetkraft ist der Austausch von Gurten überflüssig
- Kleine Standfläche, ideal geeignet für die Verwendung in einem CO2-Inkubator
- Speziell behandelte mechanische Bauteile erhalten bis zu 20 % CO2 und 95 % RH
- Bequemer, externer Steuerkasten mit LED-Anzeige ermöglicht problemlose Anpassungen, ohne die Tür der Kammer öffnen zu müssen
- Minimale Wärmeableitung gewährleistet, dass die Bedingungen innerhalb der CO2 -Kammer nicht beeinflusst werden
- Konstruktion aus Edelstahl zum Schutz vor korrosivem CO2 -Gas
- Große Auswahl an Zubehör, das für die meisten Anwendungen geeignet ist
- CO2-resistente Schüttler können für maximalen Wert außerhalb des CO2 -Inkubators verwendet werden
- Externer Steuerkasten für einfache Anwendung, ohne die Proben zu stören
- Standardmäßig mit 4 bis 20 mA-Datenausgangsanschluss für zusätzliche Sicherheit und Fernüberwachung
Große Auswahl an Zubehör, das für die meisten Anwendungen geeignet ist:
- Breite Auswahl an Gefäßklammern erhältlich
- Voreingestellte und einstellbare Röhrengestelle erhältlich
- Halter für 96-Well-Mikroplatten
- Gummi- und Klebematten
- Gefäßklammer-Starterkit für Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität
- Universelle 18 x 18 in.-Plattform mit hoher Kapazität
Anwendungen:
- Säugetierzellkultur
- Bakteriensuspensionen
- Färben und Entfärben
- Waschschritte
- Hybridisierung
- Löslichkeitsstudien
- Extraktionsschritte
Garantie:
- Standardmäßige zweijährige eingeschränkte Garantie von Thermo Fisher Scientific.Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Spezifikation
3 mm (0,12 in.) | |
30 bis 600 U/min, ±1 U/min | |
4 bis 60 °C | |
39,2 bis 140 °F | |
CO2-resistenter Schüttler |
6 kg | |
100/240 V | |
RoHS, WEEE, cCSAus, CE Mark, FCC, CA 65, REACH, ICES-001 | |
CO2-beständig | |
CO2-beständiger Schüttler mit 3-mm-Orbit, CN-, UK-, EU-Steckern, 220 bis 240 V, einschließlich Schaltkasten mit Datenausgang mit 4 bis 20 mA, Universalplattform (360 x 300 mm/14,1 x 11,8 in.) und Kolbenklemm-Starterkit |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31