Learn More
Hirschmann™ Glas-Büretten der Klasse B mit geradem Glas-Absperrhahn, blaue Graduierung
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Hirschmann™ Büretten der Klasse B mit weißer Graduierung werden aus haltbaren DURAN™-Glasschläuchen hergestellt.
Marke:  Hirschmann™ 3110175
Artikelnummer. 13187969
  • 117.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Schellbach
  • Kurze Leitung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Gerader Absperrhahn mit Glasküken
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
0,1 ml
Blau
Glas
Bürette
DIN EN ISO 385
Glas
Schellbachstreifen
Gerade
±0,075 ml
Klasse B
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Glas-Büretten der Klasse B mit geradem Glas-Absperrhahn, blaue Graduierung > Fassungsvermögen: 50 ml