Learn More
Fisherbrand™ HALTER FüR 12 GLASBEHäLTER .
Erleichtert den CSB-Analyseprozess. Die Fisherbrand™ Küvettenhalter für die Eco 8/Eco 25 Thermoreaktoren bieten Kapazität für 12 runde Küvetten.
Marke:  Fisherbrand™ CA0091636
Artikelnummer. 11775674
  • 37.90 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hält Reagenzgläser aus Glas sicher.
  • Probenverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
ECO 8/ECO 25 Thermoreaktor
12 Magazine
Je 1
Halter, Zelle
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ HALTER FüR 12 GLASBEHäLTER . > Kann verwendet werden mit: ECO 8, ECO 16, ECO 25 Thermoreaktor